主要文件
AXYUC500
超透明聚酯压敏密封膜
pkg of 5x100sheets/cs
别名:
96 multiwell plate, 96 well PCR plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 PKG
$2,120.00
$2,120.00
预计发货时间2025年5月15日详情
选择尺寸
变更视图
1 PKG
$2,120.00
About This Item
UNSPSC代码:
41122410
NACRES:
NB.02
$2,120.00
预计发货时间2025年5月15日详情
物料
polyolefin
无菌性
non-sterile
特点
Ideal for protaincrystallography and other applications requiring ultimate optical clarity
制造商/商品名称
Axygen Inc UC-500
Corning
包装
pkg of 5x100sheets/cs
特点和优势
Axygen® 微孔板封板膜具有以下特性和优点:
  • 易用性
  • 性价比高
  • 适合96和384孔PCR微孔板
  • 膜的清晰度有助于实时 PCR 期间的光学分析
  • 包含压敏粘合剂,可避免可能干扰光学分析的粘性残留物
  • 可耐受从 -70°C 到 100°C的温度
法律信息
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)