主要文件
AXYTGL1165
Gel cutting tips
size 1.1 mm × 6.5 mm, pkg of 10x250tips/cs
别名:
pipet tips
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 PKG
$980.00
$980.00
预计发货时间2025年8月21日详情
选择尺寸
变更视图
1 PKG
$980.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121600
NACRES:
NB.02
$980.00
预计发货时间2025年8月21日详情
无菌性
non-sterile
制造商/商品名称
Axygen Inc TGL-1165
Corning
包装
pkg of 10x250tips/cs
尺寸
1.1 mm × 6.5 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)