主要文件
AXYTF1200CRS
移液器过滤器吸头
universal fit, racked, size 1100 μL, pkg of 3x1152tips/cs, sterile
别名:
pipet tips
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 PKG
$821.00
$821.00
预计发货时间2025年5月02日详情
选择尺寸
变更视图
1 PKG
$821.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121601
NACRES:
NB.02
$821.00
预计发货时间2025年5月02日详情
物料
clear
无菌性
sterile
特点
DNA free
RNase free
barrier
endotoxin free
filter
制造商/商品名称
Axygen Inc TF-1200-C-R-S
Corning
包装
pkg of 3x1152tips/cs
尺寸
1100 μL
体积
100 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
其他说明
Browse all pipette tips
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)