Merck
AXYT200YRS
Axygen®通用适配移液器吸头
racked, size 200 μL, yellow, pkg of 5x960tips/cs, sterile
别名:
移液器吸头,通用型
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121600
NACRES:
NB.02
材料
yellow
無菌
sterile
特點
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
製造商/商標名
Axygen Inc T-200-Y-R-S
Corning
包裝
pkg of 5x960tips/cs
尺寸
200 μL
顏色
yellow
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
特點和優勢
通用型移液管吸头具有以下特性和优点:
  • 带斜面的孔板易于运输
  • 无差错的刻度标记
  • 适用于灵敏的生物实验
其他說明
查看所有移液管吸头
法律資訊
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.