主要文件
AXYT1275PP
Culture tube
L × W 12 mm × 75 mm, polystyrene
别名:
culture tubes
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 PKG
$96.00
$96.00
预计发货时间2025年4月21日详情
选择尺寸
变更视图
1 PKG
$96.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.11
$96.00
预计发货时间2025年4月21日详情
物料
polystyrene
包装
case of 2 units
pack of 500 tubes
制造商/商品名称
Axygen Inc
Corning
长度 × 宽度
12 mm × 75 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)