主要文件
AXYST200SSS
Self standing screw cap tubes
capacity 2.0 mL, clear, sterile
别名:
centrifuge tubes
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.22
物料
clear
screw top cap
无菌性
sterile
特点
RCF 20,000 × g
包装
pack of 500 tubes
case of 8 packs
制造商/商品名称
Axygen Inc
Corning
容量
2.0 mL
相关类别
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)