主要文件
AXYSCT050SSCS
Screw cap tube
self-standing, size 0.5 mL, clear, pkg of 8x500caps/cs, sterile
别名:
centrifuge tubes
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 PKG
$1,640.00
$1,640.00
预计发货时间2025年8月14日详情
选择尺寸
变更视图
1 PKG
$1,640.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.22
$1,640.00
预计发货时间2025年8月14日详情
物料
cap (screw cap)
flat bottom tube
polypropylene
无菌性
sterile
制造商/商品名称
Axygen Inc SCT-050-SS-C-S
Corning
包装
pkg of 8x500caps/cs
参数
20000 × g max. RCF
尺寸
0.5 mL
颜色
clear
clear
配件
cap (screw cap)
适用性
suitable for (centrifugation)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)