主要文件
AXYP5ML48C
Deep well plate, with pyramid bottom
48 rectangular wells, pyramid bottom clear polypropylene wells, maximum volume 5 mL, 25 ea of
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.22
材料
pyramid bottom clear polypropylene wells
無菌
non-sterile
特點
lid: no
skirt
包裝
case of 25 ea
pack of 5 ea
25 ea of
製造商/商標名
Axygen Inc P-5ML-48-C
Corning
最大體積
5 mL
5.0 mL
尺寸
48 wells
有效容積
4.6 mL
結合類型
non-treated surface