主要文件
AXYOTF100RPB
Pipette tips for "OASIS" automated liquid handling system
with paper band, filtered, capacity 100 μL, clear
别名:
pipet tips
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121600
NACRES:
NB.02
物料
clear
无菌性
non-sterile
特点
filtered robotic pipet tips
包装
case of 960 tips racked
制造商/商品名称
Axygen Inc
Corning
容量
100 μL
体积
100 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
其他说明
Browse all pipette tips
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)