主要文件
AXYMCT150Y
耐煮沸微管
size 1.5 mL, yellow, pkg of 10x500tubes/cs
别名:
centrifuge tubes
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 PKG
$409.00
$409.00
预计发货时间2025年5月29日详情
选择尺寸
变更视图
1 PKG
$409.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121702
NACRES:
NB.22
$409.00
预计发货时间2025年5月29日详情
物料
cap (snap cap)
conical bottom tube
polypropylene
polypropylene cap
无菌性
non-sterile
特点
RNase and DNase free
endotoxin free
graduations
制造商/商品名称
Axygen Inc MCT-150-Y
Corning
包装
pkg of 10x500tubes/cs
尺寸
1.5 mL
颜色
yellow
配件
cap (push fit)
适用性
suitable for (centrifugation)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)