主要文件
AXYAM384PCRRD
密封垫
for PCR microplates, size 384 wells, pkg of 5x10mats/cs
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 PKG
$681.00
$681.00
预计发货时间2025年8月15日详情
选择尺寸
变更视图
1 PKG
$681.00
About This Item
分類程式碼代碼:
41122410
NACRES:
NB.22
$681.00
预计发货时间2025年8月15日详情
材料
polypropylene
無菌
non-sterile
製造商/商標名
Axygen Inc AM-384-PCR-RD
Corning
包裝
pkg of 5x10mats/cs
尺寸
384 wells
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
  • Axygen® sealing films are used in PCR storage applications.
  • Sealing films offer high-temperature resistance.
  • Made from autoclavable research-grade silicone
  • Reusable - following a bleach wash and ethanol rinse protocol.
法律資訊
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)