Merck
所有图片(10)
主要文件
AMAB90510
Sigma-Aldrich
单克隆抗-ZEB1 小鼠抗
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL0151, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
别名:
AREB6, BZP, NIL-2-A, PPCD3, TCF8, ZEB, Zfhep, Zfhx1a
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.41
价格与库存信息目前不能提供
生物来源
mouse
偶联物
unconjugated
抗体形式
purified immunoglobulin
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
CL0151, monoclonal
产品线
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
表单
buffered aqueous glycerol solution
种属反应性
human
增强验证
RNAi knockdown
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
技术
immunoblotting: 1 μg/mL
immunofluorescence: 2-10 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500- 1:1000
同位素/亚型
IgG1
基因组数据库 |人类登记号
UniProt登记号
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... ZEB1(6935)
免疫原
锌指E盒结合同源框1重组蛋白抗原表位标签(PrEST)
序列
EAEKPESSVSSATGDGNLSPSQPPLKNLLSLLKAYYALNAQPSAEELSKIADSVNLPLDVVKKWFEKMQAGQISVQSSEPSSPEPGKVNIPAKNNDQPQSANANEPQDSTVNLQSPLKMTNSPVLPVGST
应用
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
特点和优势
Prestige Antibodies®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige Antibodies®对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。每种Prestige 抗体都有相应的Prestige 抗原对照品,可在链接部分找到。
每种Prestige 抗体的检测方法如下:
  • 44种正常人体组织和20种最常见癌症组织的IHC组织阵列。
  • 364个人重组蛋白片段的蛋白阵列。
联系
相应抗原APREST84772
外形
磷酸盐缓冲盐水,pH 7.2,含有40%甘油和0.02%叠氮化钠
法律信息
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Anne Steins et al.
International journal of cancer, 145(10), 2792-2803 (2019-04-25)
Multimodality treatment has advanced the outcome of esophageal adenocarcinoma (EAC), but overall survival remains poor. Therapeutic pressure activates effective resistance mechanisms and we characterized these mechanisms in response to the currently used neoadjuvant treatment against EAC: carboplatin, paclitaxel and radiotherapy.
Iulia Cristiana Belulescu et al.
Romanian journal of morphology and embryology = Revue roumaine de morphologie et embryologie, 61(3), 769-782 (2021-04-06)
Adenoid cystic carcinoma (ACC) is the second most common malignant salivary glands neoplasms with a controversial biological behavior. Even though these tumors grow slowly, they have increased potential for recurrence and distant metastasis. In order to elucidate this behavior, our
Sergey E Parfenyev et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 26(11) (2021-06-03)
Breast cancer is the most frequently diagnosed malignant neoplasm and the second leading cause of cancer death among women. Epithelial-to-mesenchymal Transition (EMT) plays a critical role in the organism development, providing cell migration and tissue formation. However, its erroneous activation
Sergey E Parfenyev et al.
International journal of molecular sciences, 24(12) (2023-06-28)
P53 is a critical tumor suppressor that protects the integrity of genome and prevents cells from malignant transformation, including metastases. One of the driving forces behind the onset of metastases is the epithelial to mesenchymal transition (EMT) program. Zeb1 is