主要文件
ADAPA462430-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-62 Rotor
holds mL round-bottom tubes, for 250 mL rectangular buckets, pack of 2 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103911
物料
flat bottom
特点
for use with aerosol-tight lid
holds mL round-bottom tubes
with rubber mat
包装
pack of 2 ea
制造商/商品名称
Eppendorf® 022638360 (NA)
参数
3,050 × g max. RCF
技术
centrifugation: suitable
高度
119 mm
直径
26 mm
相容性
for use with 250 mL rectangular bucket
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Adapters to hold varying sizes of tubes and bottles to be used with Eppendorf rotor A-4-62.
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)