主要文件
ADAPA438511-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-38 Rotor
holds 5 x 1.1–1.4 mL, for 100 mL round buckets, pack of 2 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103911
产品ADAPA438511-EP监管中,请联系销售询价或购买 联系技术服务部门
物料
flat bottom
特点
for use with cap
holds 5 x 1.1–1.4 mL
包装
pack of 2 ea
制造商/商品名称
Eppendorf® 022639285 (NA)
参数
2,850 × g max. RCF
技术
centrifugation: suitable
高度
100 mm
直径
8.5 mm
相容性
for use with 100 mL round bucket
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Adapter for use with 100 mL round buckets in Eppendorf A-4-38 Rotor. Holds 5 x 1.1–1.4 mL, and supplied as a pack of 2 ea.
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)