物料
flat bottom
特点
for use with cap
holds 4 x 4-10 mL tubes
包装
pack of 2 ea
制造商/商品名称
Eppendorf® 022639269 (NA)
参数
2,850 × g max. RCF
技术
centrifugation: suitable
高度
100 mm
直径
16 mm
相容性
for use with 100 mL round bucket
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Adapter for use with 100 mL round buckets in Eppendorf A-4-38 Rotor. Holds 4 x 4-10 mL tubes and supplied as a pack of 2 ea.
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG