主要文件
AB0300
Sigma-Aldrich
碱性磷酸酶蓝膜底物溶液
alkaline phosphatase substrate, solution
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352204
eCl@ss:
42010105
NACRES:
NA.83
产品名称
碱性磷酸酶蓝膜底物溶液, sufficient for 400 mL working substrate
表单
solution
质量水平
用途
sufficient for 400 mL working substrate
储存温度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
碱性磷酸酶是一种金属酶,属于外切核苷酸酶家族。[1]存在于胆管、骨、肠、胎盘和肿瘤中。[2]
应用
在与碱性磷酸酶反应之前,BCIP®试剂为无色至淡蓝色,硝基BT试剂为黄色。在膜型测定中,两组分混合物与碱性磷酸酶形成蓝紫色产物。不建议将该底物用于ELISA分析。
碱性磷酸酶蓝膜底物溶液已用于:
  • 分析直接碱性磷酸酶(AP)活性[3]
  • 用比色系统进行碱性磷酸酶测定[4]
  • 分析诱导多能干细胞(iPSC)系LND554SV.3的直接碱性磷酸酶(AP)活性[5][6]
外形
2组分试剂盒足以制备400 mL工作底物。
作为含溴氯吲哚磷酸盐(BCIP®)和硝基蓝四唑(NBT/噻唑蓝/硝基BT)的双组分缓冲碱性磷酸酶底物提供
法律信息
BCIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
硝基蓝四唑(NBT)可与碱性磷酸酶底物5-溴-4-氯-3-吲哚基磷酸盐(BCIP)一起用于蛋白印迹和免疫组织染色程序。这些底物系统产生不溶的NBT二甲终产物,其颜色为蓝至紫色,可以通过视觉观察到。
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.