Merck
A9515
Sigma-Aldrich
β-丙氨酸甲酯 盐酸盐
别名:
3-氨基丙酸甲酯 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NH2CH2CH2COOCH3 · HCl
CAS号:
分子量:
139.58
Beilstein:
3556748
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
Cl.COC(=O)CCN
InChI
1S/C4H9NO2.ClH/c1-7-4(6)2-3-5;/h2-3,5H2,1H3;1H
InChI 密鑰
XPGRZDJXVKFLHQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
取代透過
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3