方案
≥98% (HPLC)
表单
powder
旋光性
[α]/D +155 to +175°, c = 0.5 in methanol
颜色
off-white to light brown
溶解性
DMSO: ≥20 mg/mL
创始人
Novartis
储存温度
room temp
SMILES字符串
CO[C@H]1OC2O[C@@]3(C)CCC4[C@H](C)CCC([C@H]1C)[C@@]24OO3
InChI
1S/C16H26O5/c1-9-5-6-12-10(2)13(17-4)18-14-16(12)11(9)7-8-15(3,19-14)20-21-16/h9-14H,5-8H2,1-4H3/t9-,10-,11+,12+,13+,14-,15-,16-/m1/s1
InChI key
SXYIRMFQILZOAM-HVNFFKDJSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
生化/生理作用
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Org. Perox. D
储存分类代码
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
商品
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.