主要文件
A9026
Sigma-Aldrich
Aflatoxin B2a
~90%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H14O7
CAS号:
分子量:
330.29
EC 号:
UNSPSC代码:
12352200
方案
~90%
储存温度
2-8°C
警告
可能致癌。
制备说明
Chemically derived from an Aspergillus flavus metabolite
象形图
Skull and crossbonesHealth hazard
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1B
储存分类代码
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)