Merck
A8168
Sigma-Aldrich
三(2-氨基乙基)胺
~95% (titration)
别名:
N,N-二(2-氨乙基)-1,2-乙二胺, TAEA, 三(2-氨乙基)胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(NH2CH2CH2)3N
CAS号:
分子量:
146.23
Beilstein:
1739626
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
价格与库存信息目前不能提供
蒸汽密度
5 (vs air)
蒸汽压
0.02 mmHg ( 20 °C)
方案
~95% (titration)
折射率
n20/D 1.497 (lit.)
沸点
114 °C/15 mmHg (lit.)
密度
0.976 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES字符串
NCCN(CCN)CCN
InChI
1S/C6H18N4/c7-1-4-10(5-2-8)6-3-9/h1-9H2
InChI key
MBYLVOKEDDQJDY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
替代产品
产品编号
说明
价格
象形图
Skull and crossbonesCorrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
储存分类代码
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)