Merck
A7752
Sigma-Aldrich
β-丙氨酸
别名:
β-Ala, 3-氨基丙酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NH2CH2CH2COOH
CAS号:
分子量:
89.09
Beilstein:
906793
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
mp
202 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
NCCC(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2,4H2,(H,5,6)
InChI 密鑰
UCMIRNVEIXFBKS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
β丙氨酸是一种 β− 氨基酸,是泛酸的组分,是组氨酰基抗氧化剂二肽肌肽和鹅肌肽生物合成中的限速氨基酸。内源性 β-氨基酸,是甘氨酸受体的非选择性激动剂和G蛋白偶联孤儿受体TGR7(MrgD)的配体。 β-丙氨酸通量通过维持海洋生物、植入前小鼠胚胎和暴露于缺氧应激的哺乳动物细胞的渗透稳定性而发挥细胞保护作用。
取代透過
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1