2-8°C
SMILES字符串
CCC1C(O)N2C3CC1C4C(O)C5(CC24)[C@H]3N(C)c6ccccc56
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
源自 Rauwolfia serpentina 的吲哚生物碱,是 Ia 类抗心率失常化合物。它阻断骨肌和心肌中的钠离子通道以及处于打开状态(而非闭合状态)的心脏 HERG 钾离子通道。静脉注入阿玛灵可延长心脏的房室 (AV) 传导次数,已经在诊断上用于检测 AV 阻断和其他心脏异常问题。
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves