濃度
100 mM in H2O (adjusted to pH 7 with Trizma®
base)
異物活動
DNase, RNase, none detected
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[Na+].[Na+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H16N5O13P3.2Na/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(26-10)1-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;/q;2*+1/p-2/t4-,6-,7-,10-;;/m1../s1
InChI 密鑰
TTWYZDPBDWHJOR-IDIVVRGQSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 作为标准品,检测血管纹边缘细胞的ATP胞外释放
- 作为电极内液组分,制备记录电极研究神经突伸长
- 体外VPS34(磷脂酰肌醇 3-激酶(PtdIns3K)复合物的催化亚基)活性测定
- 用于ATP 研究的裂解和重新密封缓冲液的成分
- 分光光度法测量异硫氰酸荧光素 (FITC)葡聚糖负载的 A549(人腺癌肺泡基底上皮细胞)和 HeLa 细胞中的 H+ 转运
- 诱导脂多糖处理的成纤维样滑膜细胞(FLS) 中的细胞焦亡
生化/生理作用
法律資訊
也與該產品經常一起購買
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
其他客户在看
商品
Understand how mRNA vaccines induce immunity. and read how synthetic mRNA is prepared for vaccine immunogens and other biopharmaceuticals. Find reagents for synthesis of mRNA.
了解 mRNA 疫苗如何诱导免疫,以及如何为疫苗免疫原和其他生物制药制备合成 mRNA。寻找合成 mRNA 所需的试剂。