Merck
A4564
Sigma-Aldrich
LS-Tetra saccharide a
from human milk
别名:
α-NeuNAc-(2→3)-β-Gal-(1→3)-b-GlcNAc-(1→3]-β-Gal-(1→4)-Glc, LST a, N-Acetylneuramin-lacto-N-tetraose a
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C37H62N2O29
CAS号:
分子量:
998.88
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
价格与库存信息目前不能提供
生物来源
human milk
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CC(=O)NC1C(O)CC(OC2C(O)C(CO)OC(OC3C(O)C(CO)OC(OC4C(O)C(CO)OC(OC(C(O)CO)C(O)C(O)C=O)C4O)C3NC(C)=O)C2O)(OC1C(O)C(O)CO)C(O)=O
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)