2-8°C
SMILES 字串
Cl.CN(C)c1nc(N)c(nc1Cl)C(=O)\N=C(\N)N
InChI
1S/C8H12ClN7O.ClH/c1-16(2)6-4(9)13-3(5(10)14-6)7(17)15-8(11)12;/h1-2H3,(H2,10,14)(H4,11,12,15,17);1H
InChI 密鑰
IIUPTHVVXMBJMQ-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... SCNN1A(6337) , SCNN1B(6338) , SCNN1D(6339) , SCNN1G(6340) , SLC9A1(6548)
mouse ... Scnn1a(20276) , Scnn1b(20277) , Scnn1d(140501) , Scnn1g(20278)
rat ... Scnn1a(25122) , Scnn1b(24767) , Scnn1g(24768) , Slc9a1(24782) , Slc9a2(24783) , Slc9a3(24784)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
生化/生理作用
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
商品
Analysis of 20 pharmaceutical compounds in calf serum using Supel™ Swift HLB SPE cartridge for cleanup and LC-MS determination and another commercially available HLB cartridge for comparison.