Merck
A1685
Sigma-Aldrich
2-甲基-2-丁醇
≥99%
别名:
tert-Amyl alcohol, 叔戊醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH2C(CH3)2OH
CAS号:
分子量:
88.15
Beilstein:
1361351
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
蒸汽密度
3 (vs air)
方案
≥99%
自燃温度
819 °F
expl. lim.
9 %
折射率
n20/D 1.405 (lit.)
沸点
102 °C (lit.)
mp
−12 °C (lit.)
密度
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CCC(C)(C)O
InChI
1S/C5H12O/c1-4-5(2,3)6/h6H,4H2,1-3H3
InChI key
MSXVEPNJUHWQHW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
替代产品
产品编号
说明
价格
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system, Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
68.9 °F - closed cup
闪点(°C)
20.5 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)