Merck
A1505
Sigma-Aldrich
对氨基-DL-苯丙氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2NC6H4CH2CH(NH2)CO2H · xH2O
CAS号:
分子量:
180.20
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
mp
255-258 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
O.NC(Cc1ccc(N)cc1)C(O)=O
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3