Merck
P8804
Sigma-Aldrich
磷脂酶 C,磷脂酰肌醇特异性 来源于蜡样芽胞杆菌
buffered aqueous glycerol solution, ≥1,000 units/mg protein (Lowry)
别名:
1-磷脂酰- D - 肌醇肌醇磷酸水解酶,环磷酸盐形成, PI-PLC
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 UNITS
$600.00
25 UNITS
$2,320.00
$600.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
5 UNITS
$600.00
25 UNITS
$2,320.00
About This Item
CAS号:
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352204
NACRES:
NA.32
$600.00
请联系客服了解存货情况
生物来源
Bacillus sp. (Bacillus cereus)
质量水平
表单
buffered aqueous glycerol solution
比活
≥1,000 units/mg protein (Lowry)
分子量
28 kDa
异质活性
Phopholipase C (lecithinase) ≤1 units/mg protein
Sphingomyelinase ≤40 units/mg protein
储存温度
2-8°C
基因信息
Bacillus cereus E33L ... BCZK3513(3026815)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
来自蜡状芽孢杆菌的磷脂酶 C(PI-PLC)具有不规则的三糖磷酸异构酶(TIM)-桶结构,具有八个标准的平行 β 桶。[1]它是一种 28 kDa 的蛋白质。[2]
应用
蜡状芽孢杆菌特有的磷脂酶 C(磷脂酰肌醇)可用于:
  • 裂解底物对硝基苯基磷酰胆碱(p-NPPC)和对硝基苯基磷酰磷酸(p-NPP)[3]
  • 裂解 lynx1 蛋白的糖基磷脂酰肌醇(GPI)锚定及其与质膜的分离[4]
  • 裂解免疫标记的 HeLa 细胞[5]
生化/生理作用
用于释放锚定的 GPI 膜中的蛋白质。
磷脂酶 C(PI-PLC)通过裂解糖基磷脂酰肌醇释放二酰基甘油。[1]它具有广泛的底物特异性,其活性受金属离子和表面活性剂的影响。[2]
单位定义
在 30°C、pH 7.4 条件下,每分钟释放 1 个单位的乙酰胆碱酯酶。
外形
含 10 mM Tris-HCl,pH 8.0 和 10 mM EDTA 的 60%(v/v)甘油溶液
分析说明
根据 Ellman 等人 的研究测定乙酰胆碱酯酶。
抑制剂
产品编号
说明
价格
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Crystal structure of phosphatidylinositol-specific phospholipase C from Bacillus cereus in complex with glucosaminyl (alpha1? 6)-d-myo-inositol, an essential fragment of GPI anchors
Heinz DW, et al.
Biochemistry, 35(29), 9496-9504 (1996)
Ligand binding characteristics of a glycosylphosphatidyl inositol membrane-anchored HeLa cell folate receptor epitope-related to human milk folate binding protein
Holm J, et al.
Bioscience Reports, 20(2), 109-118 (2000)
High-level expression of recombinant phospholipase C from Bacillus cereus in Pichia pastoris and its characterization
Seo KH and Rhee JI
Biotechnology Letters, 26(19), 1475-1479 (2004)
Critical evaluation of p-nitrophenylphosphorylcholine (p-NPPC) as artificial substrate for the detection of phospholipase C
Flieger A, et al.
Enzyme and Microbial Technology, 26(5-6), 451-458 (2000)
Lynx1 shifts alpha4beta2 nicotinic receptor subunit stoichiometry by affecting assembly in the endoplasmic reticulum
Nichols WA, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 289(45), 31423-31432 (2014)