一般描述
起始材料首先使用含有离液盐的溶液进行裂解,以确保大分子彻底变性。之后加入乙醇,当裂解物离心通过微量离心管时DNA会结合在硅胶膜上。在洗涤去除污染物后,将DNA放在200 μL的Tris-EDTA溶液中洗脱。预期的基因组DNA得率很大程度上取决于所用的起始材料用量及类型。通过本试剂盒纯化所得的DNA的A260/A280比率介于1.6-1.9之间,最大长度可达50 kb。
纯化所得的基因组DNA可直接用于限制性酶切、PCR、Southern印迹、测序反应等下游应用。
应用
- 限制性内切酶酶切
- PCR
- Southern印迹
- 测序反应
- 克隆
- 连接
- to extract DNA from fin samples
- to extract the BSTUI restriction enzyme from the DNA
- to isolate DNA from the blood samples extracted from caudal fin
- to extract tissue and hair follicle DNA
特点和优势
- 预期得率:25 μg / 2 x 106个培养细胞;30 μg / 25 mg组织
- 洗脱体积:200 - 400 μl
- 所需时间:细胞裂解后20分钟
- A260/A280比率:1.6 - 1.9
- 是否需要机械式均质化:否
原理
其他说明
法律信息
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
实验方案
The GenElute™ Blood Genomic DNA Kit Protocol provides a simple and convenient way to isolate pure genomic DNA from fresh or aged whole blood.
GenElute 哺乳动物基因组 DNA 纯化方案阐述了从多种哺乳动物来源中分离纯高分子量 DNA 的方法。
The GenElute Mammalian Genomic DNA Purification Kit Protocol describes the isolation of pure, high molecular weight DNA from a variety of mammalian sources.
Northern和Southern印迹简介:两种将大分子转移到膜支持物的常用方法。该文章还提供了Northern印迹和Southern印迹的实验方案。
相关内容
GenElute Mammalian Genomic DNA Purification Kit isolates pure DNA from mammalian cells using a silica-based membrane in spin columns.