Merck
93290
Sigma-Aldrich
TRIS硼酸盐– EDTA缓冲剂 溶液
for Northern and Southern blotting, solution
别名:
TBE 缓冲液
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41105319
eCl@ss:
32129211
NACRES:
NA.25
等級
for molecular biology
品質等級
描述
long run, concentrate
產品線
BioReagent
形狀
solution
品質
10× concentrate
ready-to-use solution
雜質
DNases, none detected
RNases, none detected
phosphatases, none detected
proteases, none detected
pH值
8.6-9.0
儲存溫度
room temp
一般說明
TBE(Tris/硼酸/EDTA)缓冲液通常用于核酸电泳。TBE溶液在弱碱性条件下能够有效保持DNA的去质子化、水溶性以及防止DNA降解。该浓缩液可以在使用前轻松稀释至1倍或0.5倍(用分子生物学级水)。
應用
适合用作核酸电泳的电泳缓冲液,这可能是Northern和Southern杂交实验的一部分。
成分
TBE 10倍浓缩液含1.3M TRIS、450 mM硼酸和25 mM EDTA,溶剂为水。
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
L. Johnston-Dow et al.
Biotechniques, 5, 754-754 (1987)
实验方案
Northern和Southern印迹简介:两种将大分子转移到膜支持物的常用方法。该文章还提供了Northern印迹和Southern印迹的实验方案。
Learn Northern and Southern blotting basics, with protocols and applications for macromolecule transfer to membrane supports.