Merck
91257
Sigma-Aldrich
2-((6-((Biotinoyl)-amino)-hexanoyl)-amino)-ethyl-methanthiosulfonat
solubility: in DMSO, soluble
别名:
2-((6-((Biotinoyl)amino)hexanoyl)amino)ethyl methanethiosulfonate, MTSEA-Biotincap
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H34N4O5S3
分子量:
494.69
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
形狀
crystals
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
溶解度
DMSO: soluble
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CS(=O)(=O)SCCNC(=O)CCCCCNC(=O)CCCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12
InChI
1S/C19H34N4O5S3/c1-31(27,28)30-12-11-21-17(25)8-3-2-6-10-20-16(24)9-5-4-7-15-18-14(13-29-15)22-19(26)23-18/h14-15,18H,2-13H2,1H3,(H,20,24)(H,21,25)(H2,22,23,26)/t14-,15-,18-/m0/s1
InChI 密鑰
PXMZUZLKVZKKHK-MPGHIAIKSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
Thiol-reactive reagent for labeling proteins at cysteine residues to study structure and function.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves