Merck
90312
Sigma-Aldrich
三聚氰胺树脂微粒,FITC 标记
size: 2 μm
别名:
三聚氰胺甲醛树酯
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 ML
$913.00
10 ML
$1,230.00
$913.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 ML
$913.00
10 ML
$1,230.00
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
NACRES:
NA.32
$913.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
表单
aqueous suspension
浓度
2.5% (solids)
粒径
2 μm std dev <0.1 μm, coeff var <5%
荧光
λex 490 nm; λem 525 nm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析说明
对每一批产品都使用 Coulter Multisizer 颗粒分析仪测定精确的产品粒度和标准偏差,精确度达 0.01μm。
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)