Merck
88901
Sigma-Aldrich
三聚氰胺树脂微粒,羧酸改性,FITC 标记
size: 6 μm
别名:
三聚氰胺甲醛树酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
NACRES:
NA.32
质量水平
表单
aqueous suspension
浓度
2.5% (solids)
表面覆盖度
reactive groups (COOH) >0.1 mmol/g polymer
粒径
6 μm std dev <0.15 μm, coeff var <2%
荧光
λex 490 nm; λem 525
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析说明
对每一批产品都使用 Coulter Multisizer 颗粒分析仪测定精确的产品粒度和标准偏差,精确度达 0.01μm。
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
荧光标记的微粒可用作流式细胞仪、共聚焦激光扫描显微镜和光散射仪器的标准品。
Fluorescently labeled microparticles are useful as standards in flow cytometry, confocal laser scanning microscopy, and with light scattering instruments..