Merck
90287
Supelco
三聚氰胺树脂微粒,羧酸改性,FITC 标记
analytical standard, size: 10 μm
别名:
三聚氰胺甲醛树酯
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 ML
$809.00
$809.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 ML
$809.00
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
$809.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
等级
analytical standard
质量水平
表单
aqueous suspension
particles
浓度
2.5% (solids)
表面覆盖度
reactive groups (COOH) >0.1 mmol/g polymer
粒径
10 μm std dev <0.3 μm, coeff var <3%
荧光
λex 490 nm; λem 525
应用
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
包装形式
neat
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析说明
对每一批产品都使用 Coulter Multisizer 颗粒分析仪测定精确的产品粒度和标准偏差,精确度达 0.01μm。
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Effect of addition of polyvinyl acetate to melamine-formaldehyde resin on the adhesion and formaldehyde emission in engineered flooring
Kim S and Kim J-H
International Journal of Adhesion and Adhesives, 25, 456-461 (2005)
商品
荧光标记的微粒可用作流式细胞仪、共聚焦激光扫描显微镜和光散射仪器的标准品。
Fluorescently labeled microparticles are useful as standards in flow cytometry, confocal laser scanning microscopy, and with light scattering instruments..