Merck
87750
Sigma-Aldrich
3,3′,5,5′-四甲基联苯胺 二盐酸盐 水合物
≥98.0% (calc. on dry substance, AT), chromogenic, powder
别名:
TMB 二盐酸盐
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$131.00
5 G
$576.00
25 G
$2,300.00
$131.00
请联系客服了解存货情况
新价格,新优惠!
选择尺寸
变更视图
1 G
$131.00
5 G
$576.00
25 G
$2,300.00
About This Item
线性分子式:
[-C6H2(CH3)2-4-NH2]2·2HCl·xH2O
分子量:
313.27 (anhydrous basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.83
$131.00
请联系客服了解存货情况
新价格,新优惠!
产品名称
3,3′,5,5′-四甲基联苯胺 二盐酸盐 水合物, ≥98.0% (calc. on dry substance, AT)
品質等級
化驗
≥98.0% (calc. on dry substance, AT)
形狀
powder
雜質
≤6% water
溶解度
acetic acid: water (1:2): soluble 0.1 g/5mL (hot)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O.Cl.Cl.Cc1cc(cc(C)c1N)-c2cc(C)c(N)c(C)c2
InChI
1S/C16H20N2.2ClH.H2O/c1-9-5-13(6-10(2)15(9)17)14-7-11(3)16(18)12(4)8-14;;;/h5-8H,17-18H2,1-4H3;2*1H;1H2
InChI 密鑰
KVCWTKDFVVSVSJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
联苯胺的非致癌性替代品。
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Carc. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)