Merck
83685
Sigma-Aldrich
罗丹明 B 高氯酸十八酯
≥98.0% (TLC), suitable for fluorescence
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C46H67ClN2O7
分子量:
795.49
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.32
化驗
≥98.0% (TLC)
形狀
crystals
mp
43-45 °C (lit.)
溶解度
DMF: soluble
DMSO: soluble
螢光
λex 554 nm; λem 575 nm in methanol
適合性
suitable for fluorescence
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)c1ccccc1C2=C3C=C\C(C=C3Oc4cc(ccc24)N(CC)CC)=[N+](\CC)CC
InChI
1S/C46H67N2O3.ClHO4/c1-6-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-34-50-46(49)40-29-26-25-28-39(40)45-41-32-30-37(47(7-2)8-3)35-43(41)51-44-36-38(31-33-42(44)45)48(9-4)10-5;2-1(3,4)5/h25-26,28-33,35-36H,6-24,27,34H2,1-5H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
InChI 密鑰
WPBUPFBTCDYKNM-UHFFFAOYSA-M
包裝
无底玻璃瓶。内含物装在插入的融合锥内。
其他說明
用于细胞融合的荧光能量转移分析中来自亲脂性荧光素的亲脂性能量转移受体 [1];光纤传感器中钾离子的测量探头[2]
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
G N Georgiou et al.
FEBS letters, 250(2), 487-492 (1989-07-03)
Fusion of influenza virus with human erythrocytes at pH 5.2 was followed by fluorescence microscopy using a cooled slow-scan CCD camera. The high sensitivity of the CCD permits repetitive digital imaging of the same cells with minimal photobleaching. The experimental
B.P.H. Schaffar et al.
Analyst, 113, 693-693 (1988)
商品
一氧化氮 (NO) 是神经元、内皮细胞和免疫系统中的信号转运分子。
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.