主要文件
82178
Sigma-Aldrich
Sodium chloride 0.1M – Sodium acetate pH 4.6; 0.1M – 2-Propanol 12% (v/v) solution
别名:
Crystallization solution 4/Kit-No 73513
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352200
表单
solution
质量水平
pH值(酸碱度)
4.6±0.2 ( in neat)
密度
0.99 g/mL at 20 °C
储存温度
2-8°C
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
93.2 °F - closed cup
闪点(°C)
34 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)