主要文件
80526
Sigma-Aldrich
TRIS hydrochloride
pH 8.5; 0.1M – PEG 8000 8% solution
别名:
Crystallization solution 36/Kit-No 82009
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352200
产品名称
TRIS hydrochloride pH 8.5; 0.1M – PEG 8000 8% solution,
表单
liquid
pH值(酸碱度)
8.5±0.2 ( in neat)
密度
1.02 g/mL at 20 °C
储存温度
2-8°C
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)