Merck
79911
Sigma-Aldrich
Kollidon® SR
别名:
聚乙酸乙烯酯-聚乙烯吡咯烷酮混合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.25
形狀
powder
成份
polyvinylacetate, 76.0-82.0% (saponification value * 0.1534)
povidone, 18.0-21.0 (N content/0.126)
雜質
≤100 ppm vinyl acetate
≤20 ppm heavy metals (verified on random samples only)
≤5000 ppm residual solvents (acetic acid, acetate, formic acid (GLC)
燃燒殘留物
≤1.7% (verified on random samples only)
損耗
≤4.0% loss on drying
pH值
4.0-5.0 (10% in H2O)
一般說明
Kollidon产品由各种分子量和粒径的可溶性和不溶性聚乙烯吡咯烷酮(PVP)组成。该聚合物被用作干粘合剂、成膜剂、悬浮液的稳定剂、颜料分散剂、酶稳定剂以及用于提高生物利用度。
應用
Kollidon SR是聚乙酸乙烯酯和聚维酮(K 30)的混合物,其比例为8:2,可用作制药工业中的基质形成剂。该研究级产品仅供研发使用。
法律資訊
Kollidon is a registered trademark of BASF SE
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3