產品線
BioXtra
化驗
≥99.5% (T)
形狀
crystals
雜質
insoluble matter, passes filter test
≤0.2% water
pH值
3.5-4.0 (25 °C, 0.25 M in H2O)
溶解度
H2O: 0.25 M at 20 °C, clear, colorless
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
正離子痕跡
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
&lambda ;
0.25 M in H2O
SMILES 字串
[Na+].OC(=O)CC(O)(CC([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7.Na/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
HWPKGOGLCKPRLZ-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
- 作为 Beltsville 解冻液 (BTS) 的组分,用于精液稀释
- 配制等氮日粮,研究柠檬酸钠对红罗非鱼的影响
- 用于制备用于杂交后洗涤的 SSC(生理盐水柠檬酸钠)
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
商品
Highlighting existing and novel fabrication methods for both, solid and hydrogel-based scaffold for tissue engineering applications.