Merck
71376
Sigma-Aldrich
氯化钠
BioUltra, for molecular biology, ≥99.5% (AT)
别名:
盐, NaCl, 岩盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NaCl
CAS号:
分子量:
58.44
Beilstein:
3534976
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
等級
for molecular biology
蒸汽壓力
1.33 (1.00 mmHg) at 865 °C hPa
產品線
BioUltra
化驗
≥99.5% (AT)
形狀
solid
存貨情形
not available in (Sales restrictions may apply)
技術
mass spectrometry (MS): suitable
western blot: suitable
雜質
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
≤0.001% total nitrogen (N)
pH值
5.0-8.0 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
801 °C (lit.)
溶解度
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
密度
2.16 g/cm3 at 25 °C (77 °F)
負離子痕跡
bromide (Br-): ≤50 mg/kg
hexacyanoferrate(II) ([Fe(CN)6]4-): ≤1 mg/kg
iodide (I-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
正離子痕跡
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES 字串
[Na+].[Cl-]
&lambda ;
1 M in H2O
紫外吸收
λ: 260 nm Amax: ≤0.01
λ: 280 nm Amax: ≤0.01
適合性
suitable for component for culture media
suitable for molecular biology
應用
genomic analysis
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI 密鑰
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
氯化钠是一种重要的营养物质,在生物化学和分子生物学中起关键作用,为各种生物化学应用做出了重要贡献。在生物系统中,它作为一种基本的电解质,可调节渗透压、pH平衡和电导率,所有这些都是正常细胞功能和重要生理过程所必需的。此外,氯化钠在维持蛋白质结构和促进酶活性方面起关键作用,对稳定蛋白质构象和催化生化反应至关重要。它还可以调节细胞稳态和促进离子和营养物质跨细胞膜运输。它是PBS和SSC等缓冲液的组成部分,协助各种生化过程,包括密度梯度的产生和生物功能的微调。值得注意的是,氯化钠用于增加缓冲液和培养基中的离子强度,影响特定实验和细胞培养的重要离子环境。此外,它适用于从含有SDS的样品中提取DNA,以及在质粒DNA制备过程中去除小核酸片段。它还可以应用于细胞培养,在细菌、酵母和细胞培养培养基中起重要作用。在分子生物学和细胞培养中,氯化钠是一种不可缺少的盐,在研究的各个方面都举足轻重。它是细胞培养基、裂解缓冲液和蛋白质储存溶液中的常见成分,有助于维持细胞生长和实验的最佳条件。在这些应用中使用的氯化钠具有高纯度,经过严格的杂质测试,如DNases、RNase、磷酸酶、蛋白酶和微量金属,因此是分子生物学和生化研究的理想选择
應用
氯化钠已用于:
  • 作为缓冲溶液组分,制备开路电位法和循环伏安法的pH溶液
  • 制备Bolds基础培养基(BBM)
  • 作为转录和退火缓冲的组分
  • 维持渗透平衡,确保分离的细胞外囊泡(EV)的纯度和稳定性
  • 在制造横向流动装置时,作为横向流动条层合的缓冲层
生化/生理作用
氯化钠有助于激活辅助性T细胞17(TH17)细胞的稳定诱导。
特點和優勢
  • 适用于分子生物学和生物化学研究
  • 不含DNase、RNase、NICKase和蛋白酶
  • 经过测试,确认低水平的重金属污染,确保各种应用的适用性
  • 检测痕量阴离子和阳离子
其他說明
如需了解生化试剂系列的更多信息,请填写此表
该产品仅用于研究目的,不适合人类食用。
可能会涉及到销售限制
大规模苯酚提取RNA的裂解缓冲液和提取缓冲液的组分;从人类有核细胞中提取DNA的简单盐析程序
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
Axenic Cultivation of Mycelium of the Lichenized Fungus, Lobaria pulmonaria (Peltigerales, Ascomycota)
Cornejo C, et al.
Bio-protocol (2015)
Sodium chloride drives autoimmune disease by the induction of pathogenic T H 17 cells
Kleinewietfeld M, et al.
Nature, 496(7446), 518-518 (2013)
A simple salting out procedure for extracting DNA from human nucleated cells.
S A Miller et al.
Nucleic acids research, 16(3), 1215-1215 (1988-02-11)
D.M. Wallace
Methods in Enzymology, 152, 39-39 (1987)
A solid-state thin-film Ag/AgCl reference electrode coated with graphene oxide and its use in a pH sensor
Kim T, et al.
Sensors, 15(3), 6469-6482 (2015)