Merck
60498
Sigma-Aldrich
三(4-吗啉基)氧化膦
99% (HPLC)
别名:
Phosphoric acid trimorpholide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H24N3O4P
CAS号:
分子量:
305.31
Beilstein:
280155
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
化驗
99% (HPLC)
形狀
solid
mp
188-192 °C
SMILES 字串
O=P(N1CCOCC1)(N2CCOCC2)N3CCOCC3
InChI
1S/C12H24N3O4P/c16-20(13-1-7-17-8-2-13,14-3-9-18-10-4-14)15-5-11-19-12-6-15/h1-12H2
InChI 密鑰
WXMQHPKQCPCDQO-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 1