产品线
BioUltra
方案
≥99.5% (T)
杂质
insoluble matter, passes filter test
缺失
≤0.1% loss on drying, 110 °C
pH值(酸碱度)
5.0-8.0 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
334 °C (lit.)
溶解性
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
痕量阴离子
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
iodate (IO3-): ≤5 mg/kg
nitrite (NO2-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
痕量阳离子
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤10 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
吸附
cut-off at 328 nm in H2O at 1 M
SMILES字符串
[K+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI key
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他说明
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Ox. Sol. 3
储存分类代码
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges