主要文件
44365
Sigma-Aldrich
Baysilone®
viscosity ~1000 mPa.s,   neat(25 °C)
别名:
α-(三甲基甲硅烷基)-ω-(三甲基甲硅烷氧基)聚二甲基硅氧烷, 硅油 Baysilone®
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352211
表单
liquid
粘度
~1000 mPa.s, neat(25 °C)
脂质类型
oils
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
特点和优势
100% 聚二甲基硅氧烷,具有高温和低温稳定性、良好的介电性能、低界面能和化学惰性
法律信息
Baysilone is a registered trademark of Bayer AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2