等级
reagent
质量水平
产品线
BioReagent
方案
~95% (AT)
表单
solid
mp
243-248 °C (lit.)
荧光
λex 306 nm; λem 612 nm in 50 mM Tris pH 8.0 (DNA)
λex 480 (pH 7.6, low ionic strength)
适用性
suitable for fluorescence
SMILES字符串
[Br-].C[n+]1c(-c2ccccc2)c3cc(N)ccc3c4ccc(N)cc14
InChI
1S/C20H17N3.BrH/c1-23-19-12-15(22)8-10-17(19)16-9-7-14(21)11-18(16)20(23)13-5-3-2-4-6-13;/h2-12,22H,21H2,1H3;1H
InChI key
MQOKYEROIFEEBH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
其他客户在看
相关内容
Nancy-520 for DNA Detection and Quantitation