Merck
15522
Sigma-Aldrich
Boc-D-脯氨醇
puriss., ≥99.0% (TLC)
别名:
(R)-1-叔丁氧羰基-2-吡咯烷甲醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H19NO3
CAS号:
分子量:
201.26
Beilstein:
3650011
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
等級
puriss.
化驗
≥99.0% (TLC)
光學活性
[α]20/D +54±2°, c = 5% in methanol
mp
59-62 °C
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@@H]1CO
InChI
1S/C10H19NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-6-4-5-8(11)7-12/h8,12H,4-7H2,1-3H3/t8-/m1/s1
InChI 密鑰
BFFLLBPMZCIGRM-MRVPVSSYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3