Merck
15167
Sigma-Aldrich
NIR-797异硫氰酸酯
suitable for fluorescence, ≥70% (coupling to amines)
别名:
1,1′-双(4-磺基丁基)-11-(4-异硫氰酸基苯硫基)-3,3,3′,3′-四甲基-10,12-三亚甲基吲哚菁 单钠盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C45H50N3NaO6S4
分子量:
880.14
Beilstein:
6681910
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.32
化驗
≥70% (coupling to amines)
形狀
powder
螢光
λex 795 nm; λem 817 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
適合性
suitable for fluorescence
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[Na+].CC1(C)/C(=C\C=C2/CCCC(\C=C\C3=[N+](CCCCS([O-])(=O)=O)c4ccccc4C3(C)C)=C2Sc5ccc(cc5)N=C=S)N(CCCCS([O-])(=O)=O)c6ccccc16
InChI
1S/C45H51N3O6S4.Na/c1-44(2)37-16-5-7-18-39(37)47(28-9-11-30-57(49,50)51)41(44)26-20-33-14-13-15-34(43(33)56-36-24-22-35(23-25-36)46-32-55)21-27-42-45(3,4)38-17-6-8-19-40(38)48(42)29-10-12-31-58(52,53)54;/h5-8,16-27H,9-15,28-31H2,1-4H3,(H-,49,50,51,52,53,54);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
URQBXUCJHTXMKS-UHFFFAOYSA-M
包裝
无底玻璃瓶。内含物在插入的融合锥体内。
其他說明
用于标记蛋白质的近红外花青染料
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
M. Lipowska et al.
Synthetic Communications, 23, 3087-3087 (1993)