Merck
405175
Sigma-Aldrich
IR-1048
Dye content 97 %
别名:
四氟硼酸 1-丁基-2-[2-[3-[(1-丁基-6-氯苯[cd]吲哚-2(1H)-亚基)亚乙基]-2-氯-1-环己烯-1-基]乙烯基]-6-氯苯[cd]吲哚鎓
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C40H38BCl3F4N2
分子量:
739.91
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
成份
Dye content, 97%
品質等級
mp
230 °C (dec.) (lit.)
λmax
1048 nm in ethanol
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
F[B-](F)(F)F.CCCCN1/C(=C\C=C2/CCCC(\C=C\C3=[N+](CCCC)c4ccc(Cl)c5cccc3c45)=C2Cl)c6cccc7c(Cl)ccc1c67
InChI
1S/C40H38Cl3N2.BF4/c1-3-5-24-44-34(30-14-8-12-28-32(41)18-22-36(44)38(28)30)20-16-26-10-7-11-27(40(26)43)17-21-35-31-15-9-13-29-33(42)19-23-37(39(29)31)45(35)25-6-4-2;2-1(3,4)5/h8-9,12-23H,3-7,10-11,24-25H2,1-2H3;/q+1;-1
InChI 密鑰
IKZNCEDZIQWVNS-UHFFFAOYSA-N
應用
  • ph反应性治疗性胶体体药物载体:本研究介绍了使用近红外II窗口进行靶向溶栓治疗的ph反应性治疗药物载体。它突出了这些载体使用IR-1048的实时成像能力,因此对药物递送研究具有重要意义(Y Ye, Z Chen, S Zhang, et al., 2022)。
  • 靶向纳米体复合物增强光动力疗法:本文探讨了利用IR-1048作为NIR-II/光声信号报告器的肺癌靶向疗法。本研究对关注癌症治疗的药物发现化学家具有重要意义(Q Zhang, L Wu, S Liu, et al., 2020)。
特點和優勢
Q 开关红外激光染料。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
访问文档库
商品
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.