Merck
14700C
SAFC
EX-CELL® CD Hydrolysate Fusion 化学限定水解物
Animal-component free, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
别名:
EX-CELL® CD化学限定水解物
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.71
描述
for research or for further manufacturing use
無菌
sterile-filtered
形狀
liquid
儲存條件
protect from light
技術
cell culture | mammalian: suitable
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
EX-CELL® CD Hydrolysate Fusion是一种用于细胞培养过程中不确定的水解产物的合成选择,包括分批和补料分批模式。它的配方使其在加入时能产生最小的pH和渗透压影响。EX-CELL CD Hydrolysate Fusion是经优化用于中华仓鼠卵巢细胞(CHO)系,但也被证明可以很好的用于其他细胞系(如NS0和Sp2/0)。EX-CELL CD Hydrolysate Fusion仅由无动物成分、化学性质明确的成分组成,而这些成分都是被鉴定为属于水解产物(但是由合成产生的)或在细胞培养基中常见的。为了具有更为广泛的应用,EX-CELL CD Hydrolysate Fusion是基于从四种水解产物类型(大豆、小麦面筋、酵母提取物和肉类)而产生的数据的。
法律資訊
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1