Merck
1041
4-硝基苯酚 溶液
别名:
对硝基苯酚 溶液
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H5NO3
CAS号:
分子量:
139.11
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
51000000
IVD
for in vitro diagnostic use
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H
InChI 密鑰
BTJIUGUIPKRLHP-UHFFFAOYSA-N
其他說明
10 μmol/mL (10 mmol/L). For use in calibration of Bessey-Lowry-Brock acid
and alkaline phosphatase methods.
取代透過